Principaux documents
B9157
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottles, style 2104
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
Joint
Joints threaded neck (43)
Agence
suitable for EPA OTM-45
Description
Not autoclavable
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 2104-0008
Diam. du flacon × H
61 mm × 131 mm
Capacité
250 mL
Description générale
Boston-style (round) wide-mouth bottles
Caractéristiques et avantages
  • Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
  • Laboratory-grade HDPE material for reliably low leachables and extractables.
  • Suitable for use in freezers (up to -100°C).
  • Rigid, uniform walls offer protection against splitting or punctures.
  • Bottles have excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Afficher tout