B3148
Anticorps monoclonal anti-IgG de chèvre/mouton
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG, Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG–Biotin antibody produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
GT-34, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
sheep, goat, bovine
Ne doit pas réagir avec
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
Technique(s)
direct ELISA: 1:5,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- dot blotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable