B0186
BI-6C9
≥97% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-[4-[(4-Aminophenyl)thio]phenyl]-4-[[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino]-Butanamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCCC(=O)Nc2ccc(Sc3ccc(N)cc3)cc2
InChI
1S/C23H25N3O4S2/c1-30-19-8-14-22(15-9-19)32(28,29)25-16-2-3-23(27)26-18-6-12-21(13-7-18)31-20-10-4-17(24)5-11-20/h4-15,25H,2-3,16,24H2,1H3,(H,26,27)
Clé InChI
LCFUJBSKPDPGKO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable