Principaux documents
AXYTXL10R
Pipette tips, for Pipetman® P2/P10 and Eppendorf® Research/Reference pipettors, ultramicro, extra long
size 0.1-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, clear
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TXL-10-R
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
0.1-10 μL
Volume
0.1—10 μL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC