Key Documents
AXYT1000CR
Pipette tips
racked, size 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
Synonyme(s) :
Disposable pipette tips, Laboratory pipette tips, Pipetting accessories
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-1000-C-R
Corning
Conditionnement
pkg of 5x1000tips/cs
Taille
1000 μL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips