Key Documents
A9543
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, ≥98%
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Pureté
≥98%
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
Technique(s)
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Impuretés
≤1.0 EU/mg endotoxin
Perte
≤5%
pH
7
Solubilité
water: soluble (40 mg/ml)
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Application
This A9543 BSA product has been used in various systems, including:
  • NRK-52E rat kidney epithelioid cells: Ochiai, H. et al., J. Virol., 67(11), 6811-6814 (1993)
  • Neonatal porcine pancreatic islets: Ellis, C.E. et al., Islets, 5(5), 216-225 (2013)
  • Mouse:
Lee, D. et al., Am. J. Physiol. Renal Physiol., 304(7), F1009-F1019 (2013)
Girbl, T. et al., Immunity, 49(6), 1062-1076.e6 (2018)
  • iPSC cell line: Martin, H.C. et al., Science, 362(6419), 1161-1164 (2018).
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Caractéristiques et avantages
  • Heat shock fractionated
  • Low endotoxin
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Prepared using heat shock fractionation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Anna Barkaway et al.
Immunity, 54(7), 1494-1510 (2021-05-26)
Aging is associated with dysregulated immune functions. Here, we investigated the impact of age on neutrophil diapedesis. Using confocal intravital microscopy, we found that in aged mice, neutrophils adhered to vascular endothelium in inflamed tissues but exhibited a high frequency
Natalia Reglero-Real et al.
Immunity, 54(9), 1989-2004 (2021-08-08)
The migration of neutrophils from the blood circulation to sites of infection or injury is a key immune response and requires the breaching of endothelial cells (ECs) that line the inner aspect of blood vessels. Unregulated neutrophil transendothelial cell migration
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Eva P Browne et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 92(4), 281-287 (2009-04-07)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are brominated flame retardants that persist in the environment and are present in geographically widespread fish species. PBDE concentrations can be particularly high in resident Chinook salmon (Onchorhynchus tshawytscha) in the Puget Sound, Washington. Although PBDE
Robert W Crawford et al.
Infection and immunity, 76(11), 5341-5349 (2008-09-17)
Salmonella enterica serovar Typhi can establish a chronic, asymptomatic infection of the human gallbladder, suggesting that this bacterium utilizes novel mechanisms to mediate enhanced colonization and persistence in a bile-rich environment. Gallstones are one of the most important risk factors