A8861
Aceclofenac
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid carboxymethyl ester;
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white to light tan
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
Clé InChI
MNIPYSSQXLZQLJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS2(5743)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable