A8292
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester
≥93% (GC)
Synonyme(s) :
(2,3,4-Tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide)uronic acid methyl ester, Bromo-2,3,4-tri-O-acetyl-α-D-glucopyranuronic acid methyl ester, Methyl acetobromo-α-D-glucuronate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥93% (GC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 188 to 198 °, c = 1% (w/v) in ethyl acetate
Couleur
white
Pf
80-110 °C (lit.)
Solubilité
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H17BrO9/c1-5(15)20-8-9(21-6(2)16)11(13(18)19-4)23-12(14)10(8)22-7(3)17/h8-12H,1-4H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m0/s1
Clé InChI
GWTNLHGTLIBHHZ-SVNGYHJRSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable