A propos de cet article
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥80% (HPLC)
Mol wt:
4350
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderClasse de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe