Principaux documents
A7058
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal de souris anti-polyHistidine−peroxydase antibody produced in mouse
clone HIS-1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anticorps monoclonal anti-polyHistidine, Anticorps monoclonal anti-His-tag, Anticorps monoclonal anti-épitope marqueur 6 His, Anticorps monoclonal anti-épitope marqueur HHHHHH, Anticorps monoclonal anti-étiquette histidine, Anticorps monoclonal anti-étiquette 6xHis, Anticorps monoclonal anti-étiquette Hexa His, Anticorps monoclonal anti-étiquette His6, Anticorps monoclonal anti-étiquette Poly-His
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.56
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HIS-1, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Conditionnement
vial of 0.5 mL
Concentration
5-11 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:2,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
Isotype
IgG2a
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Cet anticorps monoclonal anti-polyhistidine conjugué à la peroxydase reconnaît les formes natives et dénaturées des protéines de fusion marquées à la polyhistidine ou à la polyhistidine de synthèse. Ce produit est réactif vis-à-vis des protéines de fusion exprimées par les vecteurs d'expression procaryotes pET, pRSET et pTrc.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la polyhistidine de synthèse ainsi que les formes réduites natives ou dénaturées des protéines marquées à l'hexahistidine exprimées dans certains vecteurs.
Immunogène
Protéine de fusion recombinante marquée à la polyhistidine.
Application
Anticorps adapté aux tests d'immunoblotting. Dilution de travail :1/20.
Convient également aux tests dot blot et ELISA.
Forme physique
Produit lyophilisé dans un tampon phosphate salin 0,01 M (pH 7,4) contenant 1 % de sérum albumine bovine et 0,05 % de MIT.
Notes préparatoires
Conjugué préparé avec du glutaraldéhyde au moyen du protocole en deux étapes décrit dans Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978).
Reconstitution
L'anticorps conjugué doit être reconstitué dans 0,5 ml d'eau désionisée.
Informations légales
Ce produit est protégé par le brevet allemand DE 19507166 et par des brevets équivalents en dehors de l'Allemagne, sous licence exclusive de QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, D-40724 Hilden, Allemagne.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Philippe Thullier et al.
PloS one, 8(5), e65855-e65855 (2013-06-07)
The lethal toxin (LT) of Bacillus anthracis, composed of the protective antigen (PA) and the lethal factor (LF), plays an essential role in anthrax pathogenesis. PA also interacts with the edema factor (EF, 20% identity with LF) to form the
Renhua Huang et al.
PloS one, 11(1), e0145872-e0145872 (2016-01-06)
Affinity reagents of high affinity and specificity are very useful for studying the subcellular locations and quantities of individual proteins. To generate high-quality affinity reagents for human Lyn tyrosine kinase, a phage display library of fibronectin type III (FN3) monobodies
Vincenzo Lionetti et al.
BMC plant biology, 15, 6-6 (2015-01-20)
Fusarium graminearum, one of the causal agents of Fusarium Head Blight (FHB, scab), leads to severe losses in grain yield and quality due to the production of mycotoxins which are harmful to human and livestock. Different traits for FHB resistance
Yang Zhang et al.
Nature communications, 6, 8635-8635 (2015-10-27)
Phenylpropanoids comprise an important class of plant secondary metabolites. A number of transcription factors have been used to upregulate-specific branches of phenylpropanoid metabolism, but by far the most effective has been the fruit-specific expression of AtMYB12 in tomato, which resulted
Laurence Guglielmi et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 562, 215-224 (2009-06-26)
The most frequently used approach to produce single-chain Fv fragments (scFv) and Fab in Escherichia coli is to express them in the periplasm of the bacteria. We present here an alternative procedure that uses cytoplasmic expression of soluble active scFv.