Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
A6535
Sigma-Aldrich
Apyrase from potatoes
ATPase ≥200 units/mg protein, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Adénosine 5′-diphosphatase, Adénosine 5′-triphosphatase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Type
Grade VII
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
ATPase activity
≥200 units/mg protein
secondary activity
≥50 % of base activity ADPase
Composition
Protein, 25-60%
Solubilité
H2O: soluble 1.0 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
Température de stockage
−20°C
Application
Au moins deux isoenzymes sont présentes dans diverses souches de S. tuberosum : l′une avec un rapport ATPase/ADPase élevé (∼ 10) et l′autre avec un rapport faible (∼ 1).
Réaction : ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
L′apyrase a été utilisée pour hydrolyser les nucléosides triphosphates et diphosphates. Pour l′hydrolyse des diphosphates et triphosphates organique, le pH optimal est de 6 et pour des substrats inorganiques, le pH optimal est de 5,1.[1] L′apyrase proposée par Sigma a été utilisée dans des études d′inhibition de l′agrégation plaquettaire[2].
Actions biochimiques/physiologiques
L′apyrase est présente chez tous les eucaryotes et chez certains procaryotes. L′apyrase de la pomme de terre joue un rôle crucial dans la régulation de la croissance et du développement. L′apyrase participe à l′inactivation de l′ATP synaptique en tant que neurotransmetteur après une stimulation nerveuse et à l′inhibition de l′agrégation plaquettaire induite par l′ADP pour prévenir la thrombose [3]. Les ions métalliques divalents sont requis pour l′activité ; une activité optimale est observée à une concentration d′ion calcium de 5 mM.
Conditionnement
Produit vendu sur la base du nombre d′unités d′ATPase.
Autres remarques
Le produit de cette classe a un faible rapport ATPase/ADPase.
Définition de l'unité
Une unité convertit 1,0 μmol de phosphate inorganique provenant d′ATP ou ADP par minute, à pH 6,5 et à 30 °C.
Forme physique
Poudre lyophilisée partiellement purifiée contenant des sels de tampon succinate de potassium.
Notes préparatoires
Dérivée de la pomme de terre rouge
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Serena Sirigu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(47), E7448-E7455 (2016-11-07)
Direct inhibition of smooth muscle myosin (SMM) is a potential means to treat hypercontractile smooth muscle diseases. The selective inhibitor CK-2018571 prevents strong binding to actin and promotes muscle relaxation in vitro and in vivo. The crystal structure of the
Yiying Cai et al.
Microorganisms, 8(10) (2020-10-02)
Traditional in vitro time-kill studies (TKSs) require viable plating, which is tedious and time-consuming. We used ATP bioluminescence, with the removal of extracellular ATP (EC-ATP), as a surrogate for viable plating in TKSs against carbapenem-resistant Gram-negative bacteria (CR-GNB). Twenty-four-hour TKSs
Alexandra L Chang-Graham et al.
Science (New York, N.Y.), 370(6519) (2020-11-21)
Rotavirus causes severe diarrheal disease in children by broadly dysregulating intestinal homeostasis. However, the underlying mechanism(s) of rotavirus-induced dysregulation remains unclear. We found that rotavirus-infected cells produce paracrine signals that manifested as intercellular calcium waves (ICWs), observed in cell lines
Agnete Kirkeby et al.
Thrombosis and haemostasis, 99(4), 720-728 (2008-04-09)
The haematopoietic hormone erythropoietin (EPO) has neuroprotective properties and is currently being explored for treatment of stroke and other neurological disorders. Short-term, high-dose treatment with EPO seems to improve neurological function of stroke patients but may be associated with increased
Properties of Two Apyrases from Solanum tuberosum
Kettlun, A. et al.
Phytochemistry, 21(3), 551-558 (1982)