A6508
L-Aspartic acid β-hydroxamate
>98%
Synonyme(s) :
AAH, HDX, LAH
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Aspartic acid β-hydroxamate, serine racemase inhibitor
Niveau de qualité
Pureté
>98%
Forme
powder
Couleur
white to yellow
Application(s)
detection
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CC(=O)NO)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O4/c5-2(4(8)9)1-3(7)6-10/h2,10H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Clé InChI
ZBYVTTSIVDYQSO-REOHCLBHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable