Principaux documents
A5691
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal anti-α-actine de muscle lisse
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
SMA
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen ~42 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20 using human tonsil or appendix sections
western blot: 1:100 using chicken gizzard extract/ Mouse heart extract
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Description générale
Cet anticorps (également appelé anticorps anti-α-Sm-1) est spécifique de l'unique isoforme de l'α-actine du muscle lisse. Il réagit spécifiquement avec l'α-actine du muscle lisse lors de tests d'immunoblotting et marque les cellules de muscle lisse sur des coupes histologiques congelées ou fixées au formol et incluses en paraffine.
Actin is a highly conserved protein that is a major component of both the cytoskeletal and contractile structures in all cell types. It varies in amount, being related to the type of differentiation and to the functional state of cells and tissues. Actin can be found in two different forms of aggregation, the globular or the fibrillar state, and at least six distinct isoforms occur in vertebrates. The actins exhibit over 90% sequence homology, but each isoform has a unique NH2-terminal sequence. The isoforms are comprised of three α actins (skeletal, cardiac, smooth), one β actin (β-non-muscle) and two γ actins (γ smooth muscle and γ non-muscle).
Immunogène
Décapeptide de synthèse N-terminal de l'α-actine du muscle lisse.
Application
Des coupes incluses en paraffine de greffons de tissus testiculaires de rat ont été colorées par immunohistochimie (IHC) à l'aide de l'anticorps monoclonal de souris anti-actine de muscle lisse.
Des tissus cardiaques de souris colorés au x-gal ont été analysés par IHC à l'aide de l'anticorps primaire monoclonal de souris anti-actine de muscle lisse afin d'identifier les myofibroblastes.
Une immunocytochimie a été réalisée sur des cellules de muscle lisse d'aortes de bovin à l'aide de l'anticorps monoclonal anti-ACTA2. Les cellules ont d'abord été cultivées sur des lamelles de verre, puis fixées dans 50 % d'acétone/EtOH pendant 10 minutes à 4 °C.
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
Immunocytochemistry was performed on kertocytes fixed in 1% PFA and incubated with mouse monoclonal anti-smooth muscle actin (14A) at a 1:100 dilution. [1]
Mouse monoclonal anti-actin, α−smooth muscle-alkaline phosphatase antibody has been used for immunohistochemical application in mouse and human tissues.
Forme physique
Solution in 0.05 M Tris buffer, pH 8.0, containing 1 mM MgCl2, 1% bovine serum albumin, 50% glycerol, and 15 mM sodium azide as a preservative.
Autres remarques
To view an Actin antibody selection guide, please visit www.sigmaaldrich.com/actin.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Florence Morin et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 197(8), 3018-3028 (2016-09-11)
Systemic sclerosis (SSc) is a connective tissue disorder characterized by fibrosis of the skin and inner organs, vasculopathy, and immunological abnormalities. Recent insights on the implication of STAT3, AKT, and Wnt/β-catenin in fibrosis have prompted us to investigate, in a
Izabela Rozenberg et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 30(5), 923-930 (2010-03-06)
Enhanced endothelial permeability leading to intimal accumulation of low-density lipoproteins (LDL) stimulates the formation of atherosclerotic lesions. Histamine is known to increase vascular permeability. Whether this affects the formation of atherosclerotic lesions, however, remains elusive. Apolipoprotein E-null (ApoE(-/-)) mice treated
Dagan Jenkins et al.
Journal of anatomy, 211(5), 620-629 (2007-09-14)
Studies of mouse mutants have demonstrated that Sonic hedgehog (SHH) signalling has a functional role in morphogenesis and differentiation at multiple sites within the forming urinary tract, and urinary tract malformations have been reported in humans with mutations that disrupt
Maryellen Sandor et al.
Eplasty, 17, e1-e1 (2017-01-26)
Objective: Benchtop methods were evaluated for preclinical inflammation/capsule formation correlation following implantation of human acellular dermal matrices. Methods: Dermal matrices were compared with native dermis for structure (histology, scanning electron microscopy), collagen solubility (hydroxyproline), enzymatic susceptibility (collagenase), and thermal stability
J V Jester et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 40(9), 1959-1967 (1999-08-10)
Recent studies indicate that transforming growth factor (TGF)beta is a potent inducer of corneal myofibroblast differentiation and expression of smooth muscle-specific, alpha-actin (alpha-SMA). Although TGFbeta is known to enhance synthesis of extracellular matrix proteins and receptors, little is known about
Questions
  1. Is the unconjugated form of product A5691 available?
    1 answer
    1. The unconjugated form of product A5691 includes A2547, which is Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle clone 1A4, derived from ascites fluid, and A5228, which is Anti-Actin, α-Smooth Muscle antibody, Mouse monoclonal clone 1A4, produced in vitro using hybridoma cell culture and then purified.