Principaux documents
A2566
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge bottle adapter
LDPE adapter
Synonyme(s) :
Nalgene® centrifuge bottles, Style 3122
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
translucent polycarbonate
translucent polypropylene screw closure
Caractéristiques
For use with 250 mL tubes (style 3120,3121, 3122, 3127, 3140, and 3141)
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® DS3125-0250
Technique(s)
centrifugation: suitable
Caractéristiques et avantages
  • For use with Nalgene 250ml centrifuge bottles catalog numbers 3120-0250, 3121-0250, 3122-0250, 3127-0250, 3140-0250 and 3141-0250
  • Adapts Nalgene 250ml centrifuge bottles to fit in Thermo Scientific Sorval GSA rotors
  • Molded of white, low-density polyethylene
Compatibilité
For all 250-ml centrifuge bottles used in Sorvall six-place GSA rotors.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1