Principaux documents
91113
SAFC
Orcinol
Fabrication pharma
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable