89050907
LLC-RK1 cell line
rabbit kidney, Epithelial-like
About This Item
Produits recommandés
product name
LLC-RK1 cell line, from rabbit kidney
Source biologique
rabbit kidney
Niveau de qualité
Forme
liquid
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal no. 45 (2n=46)
Morphologie
Epithelial-like
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable