71679
Sodium bitartrate monohydrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
L-(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium hydrogen tartrate monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Solubilité
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
Chaîne SMILES
[Na+].[H]O[H].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable