Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description ~40% in H2O | description in H2O, ≥85% | description meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 88-92% total acid basis | description 80% |
| concentration ~40% in H2O | concentration in H2O | concentration - | concentration - |
| Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| impurities ≤1% D-lactic acid | impurities - | impurities insoluble in ether, complies, methanol, complies (GC), residual solvents, complies, sugar and orther red. Substances, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb) | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Lactic acid solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter