63759
7-Mercapto-4-methylcoumarin
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
4-Methyl-7-thioumbelliferone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
solid
Fluorescence
λex 358 nm; λem 385 nm in methylene chloride
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(S)ccc12
InChI
1S/C10H8O2S/c1-6-4-10(11)12-9-5-7(13)2-3-8(6)9/h2-5,13H,1H3
Clé InChI
BYDNGJQDDNBAHI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable