51800C
Milieu Claycomb
without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
HL-1 Medium
About This Item
Produits recommandés
Description
For research or for further manufacturing use.
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
L-glutamine: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable