A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
≥95.0% (TLC)
Quality Segment
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
concentration
1 M in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3/t3-/m0/s1
InChI key
BSABBBMNWQWLLU-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
L-Lactaldehyde is an intermediate metabolite in the pyruvate metabolism pathway and is irreversibly produced from pyruvaldehyde via the enzyme aldehyde reductase, which is then irreversibly converted to propylene glycol via aldehyde reductase.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c