40839
Anti-Rabbit-IgG - Atto 647N antibody produced in goat
1 mg/mL IgG
Synonyme(s) :
Atto 647N-Anti-Rabbit-IgG antibody produced in goat
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
Atto 647N conjugate
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
50% glycerol as stabilizer
Espèces réactives
rabbit
Concentration
1 mg/mL IgG
Technique(s)
immunofluorescence: suitable (5μg/ml)
Fluorescence
λex 647 nm; λem 665 nm in PBS
Adéquation
in accordance for fluorescence
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Forme physique
Remarque sur l'analyse
free of unconjugated dye
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.