Principaux documents
38152
Sigma-Aldrich
N-[Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine]-12-mercaptododecanamide
≥90.0% (TLC)
Synonyme(s) :
N2,N2-Bis(carboxymethyl)-N6-(12-mercapto-1-oxododecyl)-L-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H40N2O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.63
Beilstein:
9676381
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (TLC)
Pf
128-134 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCCCCCCCS)C(O)=O
InChI
1S/C22H40N2O7S/c25-19(13-8-6-4-2-1-3-5-7-11-15-32)23-14-10-9-12-18(22(30)31)24(16-20(26)27)17-21(28)29/h18,32H,1-17H2,(H,23,25)(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)/t18-/m0/s1
Clé InChI
DFNBCRSGLOPDAH-SFHVURJKSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable