Principaux documents
24367C
SAFC
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (glucosé)
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.71
Gamme de produits
EX-CELL®
Niveau de qualité
Forme
dry powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
® EX-CELL Advanced CHO Feed 1 (glucosé) est un milieu nutritif chimiquement défini qui ne contient aucun ingrédient d'origine animale. Cet apport est conçu pour être utilisé dans une plateforme d'alimentation en mode "fed-batch" (à écoulement discontinu) avec le milieu EX-CELL® Advanced CHO Fed-Batch (réf. 14366C ou 24366C). Cette toute nouvelle plateforme de SAFC est spécialement conçue pour favoriser la croissance et la productivité de diverses cellules d'ovaire de hamster chinois (cellules CHO) cultivées en mode "fed-batch", tout en permettant une certaine flexibilité au niveau de l'ajustement des attributs de qualité des protéines. Cette plateforme en mode "fed-batch" moderne a été mise au point d'après une stratégie d'analyse multivariée visant à établir des corrélations dans lesquelles des ingrédients de la formulation influencent les attributs critiques des procédés et des produits (titre, facteur d'expansion, expression des récepteurs, glycosylation, etc.). Elle ne contient pas d'hypoxanthine ou de thymidine, ni de L-glutamine, de rouge de phénol ou de 2-mercaptoéthanol (2-ME).
Liaison
Envoyez le formulaire de demande EX-CELL Advanced CHO Fed-batch pour être mis en contact avec un représentant SAFC.
Quantité
Produit formulé pour contenir 64,1 grammes de poudre par litre de milieu.
Informations légales
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
In this study, nine commercially available, chemically defined media and feed combinations from different vendors were assessed for producing monoclonal antibody in Chinese hamster ovary (CHO) cells.
In this study, nine commercially available, chemically defined media and feed combinations from different vendors were assessed for producing monoclonal antibody in Chinese hamster ovary (CHO) cells.
In this study, nine commercially available, chemically defined media and feed combinations from different vendors were assessed for producing monoclonal antibody in Chinese hamster ovary (CHO) cells.
Why optimize your upstream bioprocess media and feed? This article discusses the why and how of optimizing your media and feed to maximize cell viability and productivity.
Afficher tout