16758
Poly(éthylene glycol)-blocage-poly(propylène glycol)-blocage-poly(éthylene glycol)
purified, non-ionic
Synonyme(s) :
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Qualité
purified
Impuretés
≤1.0% water
pH
5.0-7.5
Solubilité
soluble, clear, colorless
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.3
λ: 280 nm Amax: ≤0..2
Adéquation
no residue for filter test
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clé InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- as an inhibitor of lipoprotein lipase activity to assess hepatic very-low-density lipoprotein (VLDL)- triglyceride (TG) secretion in mice
- for VLDL secretion assay in mice
- to intraperitoneally inject the mice by dissolving in phosphate buffer saline (PBS) for hepatic triglyceride production
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable