S5631
Silicon dioxide
~99%, 0.5-10 μm (approx. 80% between 1-5 μm)
Synonyme(s) :
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~99%
Forme
powder
Taille des particules
0.5-10 μm (approx. 80% between 1-5 μm)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Liaison
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable