M7634
Manganese(II) sulfate monohydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
powder
pH
3-3.5 (20 °C, 50 g/L)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.