M0631
Magnesium acetate tetrahydrate
≥99%, ReagentPlus®
Synonyme(s) :
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Forme
powder
solid
Pf
72-75 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clé InChI
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Application
- A catalyst in the methanolysis of polylactic acid (PLA) to produce methyl lactate.
- A reagent in the preparation of homochiral metal-organic frameworks by using tartrate ligands.
- A precursor to synthesize magnesium oxide (MgO) fillers for polymer composites.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable