Principaux documents
E4658
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol diethyl ether
reagent grade, ≥98%
Synonyme(s) :
2-Ethoxyethyl ether, Bis(2-ethoxyethyl) ether, Diethyldiglycol
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5OCH2CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Beilstein:
1699259
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Qualité:
reagent grade
Essai:
≥98%
pb:
180-190 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.5 mmHg ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.6 (vs air)
Pression de vapeur
0.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
6.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
180-190 °C (lit.)
Pf
-68 °C
Densité
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup