The total surface area for this product is 1400 m²/g.
97876
Activated Charcoal Norit®
Norit® CA1, wood, chemically activated, powder
Synonyme(s) :
Charcoal activated Norit®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
wood
Niveau de qualité
Forme
powder
Qualité
chemically activated
Fabricant/nom de marque
Norit® CA1
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Résidus de calcination
≤4.0%
Perte
≤16% loss on drying
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Separating gas mixtures, such as; hydrogen-hydrocarbons,
- Gas drying;
- Selective gas adsorption
- Gas storage[3]
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the surface area of this activated carbon?