472476
Chloroforme
contains amylenes as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.8%
Forme
liquid
Contient
amylenes as stabilizer
Impuretés
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chlorine (Cl), passes test
≤0.03% (water)
Résidus d'évap.
0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Densité
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Pb: ≤0.05 ppm
Chaîne SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It may be used in the following processes:
- Synthesis of colloidal hydrophobic CdSe core nanocrystals (quantum dots).[2]
- Preparing phospholipid solutions.[3]
- As a solvent in the photolysis reaction of ruthenium complexes.[4]
- Solvent for recrystallization.[5]
- Reference compound to detect the presence of chloroform in tobacco smokes.[6]
- Extractant in solvent extraction process.[7]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash