402931
Potassium fluoride
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 885 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
crystalline powder
powder, crystals or chunks
Impuretés
≤0.01 meq/g Titr. base
≤0.03 meq/g Titr. acid
≤0.1% K2SiF6
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
Pf
858 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Chaîne SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable