Principaux documents
345547
Sigma-Aldrich
Chlorure d'hydrogène solution
4.0 M in dioxane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
3.80-4.40 M (by NaOH, titration)
4.0 M in dioxane
Densité
1.05 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Cette solution de chlorure d'hydrogène est composée de chlorure d'hydrogène 4,0 M dans du 1,4-dioxane utilisé comme solvant. Elle est couramment employée comme réactif de déprotection durant la déprotection du groupement tert-butoxycarbonyl (Boc) de divers peptides et acides aminés. Elle sert également de réactif dans différentes réactions de synthèse organique, notamment celle des chlorures d'acides aminés avec protection N-9-fluorénylméthoxycarbonyle (Fmoc).
Application
Cette solution de chlorure d'hydrogène (4,0 M dans du dioxane) peut être utilisée comme :     
  • réactif pour la déprotection du groupement de protection N-Boc de divers dérivés hétérocycliques.     
  • réactif pour la déprotection de groupements protégeant les polymères. Par exemple dans la déprotection des polymères protégés par un groupement éther benzylique.      
  • amorceur de polymérisation en association avec ZnCl2 dans la synthèse de poly(éther éthylvinylique) à terminaison formyle à partir d'éther éthylvinylique (EVE).
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup
Synthesis of Chitosan-graft-Poly (vinyl ether) as a Thermoresponsive Water-Soluble Chitosan
Namikoshi T, et al.
Journal of Fiber Science and Technology, 75(12), 193-199 (2019)
Yun He et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(19), 3253-3256 (2003-09-03)
A series of 2-piperidin-4-yl-benzimidazoles were synthesized and evaluated for antibacterial activities. Certain compounds inhibit bacterial growth with low micromolar minimal inhibitory concentration (MIC). These benzimidazoles are effective against both Gram-positive and Gram-negative bacteria of clinical importance, particularly enterococci, and represent
Fast, efficient and selective deprotection of the tert-butoxycarbonyl (Boc) group using HCl/dioxane (4 m)
G H, et al.
The Journal of Peptide Research, 4, 338-341 (2001)
Preparation of N-9-fluorenylmethoxycarbonylamino acid chlorides from mixed anhydrides by the action of hydrogen chloride 1
FRANCIS C MF, et al.
International Journal of Peptide and Protein Research, 38, 97-102 (1991)
Surface-and redox-active multifunctional polyphenol-derived poly (ionic liquid) s: controlled synthesis and characterization
Patil N, et al.
Macromolecules, 49(20), 7676-7691 (2016)