Principaux documents
334448
Sigma-Aldrich
Molecular sieves
powder, Catalyst support, sodium Y zeolite
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23201100
eCl@ss :
32110204
Nomenclature NACRES :
SB.52
Forme
powder
Répartition Des Tailles De Particules
100 mesh (>=90%)
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
A molecular dynamics study of xenon sorbed in sodium Y zeolite. 1. Temperature and concentration dependence.
Santikary P, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 96(25), 10469-10477 (1992)