334340
Molecular sieves, 13X
pellets, 1.6 mm diameter
About This Item
Produits recommandés
Description
Length: approximately twice the particle diameter
Forme
pellets
Concentration
13 × (miscellaneous)
Diamètre
1.6 mm
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable