310050
Iron(III) oxide
powder, <5 μm, ≥96%
Synonyme(s) :
Ferric oxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥96%
Forme
powder
Taille des particules
<5 μm
Chaîne SMILES
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
Clé InChI
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- As a catalyst in the reduction of nitroarenes.
- As an oxidizing agent in the synthesis of [11C] Phosgene ([11C] COCl2).
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable