267856
Molybdenum(VI) oxide
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Molybdenum trioxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Impuretés
≤0.01% insol. dil. NH4OH
Pf
795 °C (lit.)
Traces d'anions
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): passes test
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Traces de cations
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Chaîne SMILES
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
Clé InChI
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable