Key Documents
244260
Sigma-Aldrich
Hydrobromic acid
ACS reagent, 48%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.91
Numéro Beilstein :
3587158
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.8 (vs air)
Pression de vapeur
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
Description
48% aqueous HBr
Pureté
47.0-49.0% (ACS specification)
48%
Forme
liquid
Résidus de calcination
≤0.002%
Densité
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
SO42- and SO32-: ≤0.003%
chloride (Cl-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤1 ppm
Se: ≤0.01 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Chaîne SMILES 
Br
InChI
1S/BrH/h1H
Clé InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Hydrobromic acid is a strong acid that can be used as a brominating reagent for the electrophilic and radical bromination of olefins, alkynes, and ketones.
Application
Hydrobromic acid can be used as a brominating agent:
  • For the regioselective bromination of anilides to bromoanilides.
  • Oxidative bromination of olefins, alkynes, and ketones to corresponding dibrominated alkanes, dibrominated alkenes, and α-bromoketones.
It can also be used as a catalyst for the aerobic photooxidation of alcohols to corresponding carboxylic acids.
Autres remarques
ACS specifications same as product 438065
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable