227617
Aluminum sulfate octadecahydrate
≥97%
Synonyme(s) :
Aluminum sulfate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥97%
98.0-102.0% (ACS specification)
Forme
chunks or granules
crystalline powder
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impuretés
≤0.01% insolubles
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: 0.01%
Fe: ≤0.002%
K: 0.005%
Mg: 0.002%
Na: 0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
Clé InChI
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable