22269
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (RT)
Synonyme(s) :
Ceric ammonium sulfate, Cerium(IV) ammonium sulfate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Essai
≥98.0% (RT)
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Pf
130 °C (lit.)
Traces d'anions
phosphate (PO43-): ≤300 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤100 mg/kg
Chaîne SMILES
N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
Clé InChI
VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable