221260
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
ACS reagent, 99%
Synonyme(s) :
Ammonium ferric sulfate dodecahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Essai
98.5-102.0% (ACS specification)
99%
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Impuretés
≤0.01% insolubles
≤0.05% not NH4OH pptd.
pH
1 (25 °C, 482.2 g/L)
Pf
39-41 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
Traces de cations
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (limit about 0.001%)
Zn: ≤0.003%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
- Isoamyl acetate from acetic acid and isoamyl alcohol.
- 2-Amino-5-(5-nitro-2-thienyl)-1,3,4-thiadiazole from 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone via oxidative cyclization.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable