199974
Oxyde d′aluminium
activated, neutral, Brockmann I
Synonyme(s) :
Alumina
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Brockmann I
activated
standard grade
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
CAMAG 507-C-I
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Impuretés
<0.03% Fe2O3
<0.03% SiO2
<0.4% Na2O
Taille des particules
40-160 μm
Dimension de pores
58 Å pore size
pH
7.0±0.5 ( in H2O)
Pf
2040 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clé InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable