Z2251
Zinquin ethyl ester
≥95% purity (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2-Methyl-8-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]-6-(ethyloxycarbonylmethyloxy)quinoline
About This Item
Produits recommandés
product name
Zinquin ethyl ester, ≥95% (HPLC), solid
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: soluble
methanol: soluble
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c3nc(C)ccc3c1
InChI
1S/C21H22N2O5S/c1-4-27-20(24)13-28-17-11-16-8-7-15(3)22-21(16)19(12-17)23-29(25,26)18-9-5-14(2)6-10-18/h5-12,23H,4,13H2,1-3H3
Clé InChI
KCASTCXJTDRDFT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable