Y0001955
4-Aminophénol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-hydroxyaniline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
paracetamol, acetaminophen
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
185-189 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Clé InChI
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable