Y0001356
Nicergoline impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromonicotinic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nicergoline
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
178-180 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
FQIUCPGDKPXSLL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3