Y0001262
5-Fluorocytosine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Fluorocytosine, 4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, Flucytosine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
flucytosine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
298-300 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Clé InChI
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques