Y0001182
Captopril for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Captopril, N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
captopril
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
104-108 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Informations sur le gène
human ... ACE(1636)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable