Y0001151
Hydrastine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(1R,9S)-β-Hydrastine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hydrastine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5cc34
InChI
1S/C21H21NO6.ClH/c1-22-7-6-11-8-15-16(27-10-26-15)9-13(11)18(22)19-12-4-5-14(24-2)20(25-3)17(12)21(23)28-19;/h4-5,8-9,18-19H,6-7,10H2,1-3H3;1H/t18-,19+;/m1./s1
Clé InChI
URBFHJWLYXILMP-VOMIJIAVSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques