Y0001072
Losartan impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
losartan
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
97-100 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCc1nc(C=O)c(Cl)[nH]1
InChI
1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
JLVIHQCWASNXCK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable