Y0000851
Doxepin for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Doxepin hydrochloride, 11-(3-Dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
doxepin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
Clé InChI
MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable